Human recombinant mucin-1 (from HEK293 cells)
Nome del fornitore: ACROBIOSYSTEMS
Certificati
Informazioni su questo articolo
Human Mucin-1 / MUC-1 (890-1158) Protein, His Tag.
Specifiche
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Human
- Sequenza tag:His Tag
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method
- ID gene:P15941-1
- Protein synonyms:Mucin 1|Episialin|CA 15-3|PEMT|PUM|MUC-1/X|CD227|MUC-1/SEC|KL-6|EMA|MUC1|MAM6|PEM|H23AG|MUC1/ZD
- Protein/peptide name:Mucin-1
- Purezza:>90% as determined by SDS-PAGE.
- Peso molecolare:21,3 kDa (partial α chain) and 8,4 kDa (partial β chain)
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Temperatura di spedizione:RT