Human recombinant ICAM-1 (from HEK293)
Supplier: ACRO Biosystems
Certificates
About this item
Specifications
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Human
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- Attività biologica:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- ID gene:P05362-1
- Senza corriere:Y
- Protease-free:Y
- Senza animali:Y
- Protein synonyms:BB2|CD54|P3.58|ICAM1
- Protein/peptide name:ICAM-1
- Purezza:>95%
- Peso molecolare:51,4 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Esente da nucleasi:Y
- Temperatura di spedizione:Powder, RT