Human recombinant HVEM (from HEK293)
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Human
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- Attività biologica:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- ID gene:Q92956-1
- Senza corriere:Y
- Protease-free:Y
- Senza animali:Y
- Protein synonyms:HVEA|HVEM|CD270|ATAR|TNFRSF14|TR2|LIGHTR
- Protein/peptide name:HVEM
- Purezza:>90%
- Peso molecolare:19,2 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Esente da nucleasi:Y
- Temperatura di spedizione:Powder, RT
Frequently Bought Together