Cynomolgus monkey recombinant IL-33 (from HEK293 cells)
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Cynomolgus monkey
- Sequenza tag:His Tag
- Condizioni di conservazione:−20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method
- ID gene:A0A2K5W3I1-1
- Protein synonyms:DV27|NFEHEV|IL33|IL1F11|DKFZp586H0523|DVS27|NFHEV|RP11-575C20.2|C9ORF26
- Protein/peptide name:IL-33
- Purezza:>95% as determined by SDS-PAGE.
- Peso molecolare:20,2 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Temperatura di spedizione:RT
Frequently Bought Together