Rat recombinant GITR (from HEK293)
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Rat
- Condizioni di conservazione:−20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method
- Attività biologica:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- ID gene:Q5M835
- Senza corriere:Y
- Protease-free:Y
- Senza animali:Y
- Protein synonyms:CD357|GITR|TNFRSF18|AITR
- Protein/peptide name:GITR
- Purezza:>95%
- Peso molecolare:12,3 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Esente da nucleasi:Y
- Temperatura di spedizione:Powder,RT
Frequently Bought Together