Mouse recombinant SCF (from HEK293)
ACRBSCF-M5228-20UG
:
- Conf:20 µG
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Mouse
- Condizioni di conservazione:−20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method
- Attività biologica:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- ID gene:P20826
- Senza corriere:Y
- Protease-free:Y
- Senza animali:Y
- Protein synonyms:SCF|KL-1|Kitl|KL|SF|FPH2|KITLG|MGF|SHEP7
- Protein/peptide name:SCF
- Purezza:>95%
- Peso molecolare:19,5 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Esente da nucleasi:Y
- Temperatura di spedizione:Powder,RT