Anti-S1 protein NTD HEK293 monoclonal antibody
Nome del fornitore: ACROBIOSYSTEMS
Certificati
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: S1 protein NTD
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: HEK293
Isotype: Human IgG1/kappa
Reactivity:
Specifiche
- Catalog No:
- ACRBSPD-M121-1MG
- ACRBSPD-M121-100UG
- Simbolo dell'antigene:
- S1 protein NTD
- S1 protein NTD
- Tipo di anticorpi:
- S1 protein NTD
- S1 protein NTD
- Sinomini antigene:
- S1 protein NTD,Spike protein S1 NTD,BetaCoV S1-NTD,COVID-19
- S1 protein NTD,Spike protein S1 NTD,BetaCoV S1-NTD,COVID-19
- Tipo anticorpo:
- Primary
- Primary
- Clonalità:
- Monoclonale
- Monoclonale
- Coniugazione:
- Non coniugato
- Non coniugato
- Ospite:
- HEK293
- HEK293
- ELISA:
- Yes
- Yes
- Forma:
- Powder
- Powder
- Purificazione:
- Affinity purified
- Affinity purified
- Assorbimento incrociato:
- The cross-reactivity with other coronaviruses has not been tested yet.
- The cross-reactivity with other coronaviruses has not been tested yet.
- Temperatura di conservazione:
- For long term storage, the product should be stored at lyophilised state at −20°C or lower.
- For long term storage, the product should be stored at lyophilised state at −20°C or lower.
- Temperatura di spedizione:
- RT
- RT