ContactUsLinkComponent
Human recombinant IL-13 R alpha 2 (from HEK293 cells)
Human recombinant IL-13 R alpha 2 (from HEK293 cells)
Nome del fornitore:  ACROBIOSYSTEMS
Certificati
Human recombinant IL-13 R alpha 2 (from HEK293 cells)
Nome del fornitore:  ACROBIOSYSTEMS
Specifiche
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    HEK293 cells
  • Specie:
    Human
  • Sequenza tag:
    Fc Tag (MALS verified)
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
  • ID gene:
    Q14627
  • Protein synonyms:
    IL13RA2|CD213A2|IL-13R|CT19|IL13BP
  • Protein/peptide name:
    IL-13 R alpha 2
  • Purezza:
    >90% as determined by SDS-PAGE.
  • Peso molecolare:
    63,5 kDa
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
  • Temperatura di spedizione:
    RT