Human recombinant IL-12 R beta 1 (from HEK293 cells)
Nome del fornitore: ACRO Biosystems
Certificati
Informazioni su questo articolo
Specifiche
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Human
- Sequenza tag:His Tag
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- Attività biologica:Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilised Human IL-12 R beta 1, His Tag (Cat. No. ILB-H52H9) at 2 μg/ml (100 μl/well) can bind Human IL-12B, Fc Tag (Cat. No. NK2-H5258) with a linear range of 0,078 -1,25 μg/ml (QC tested).
- ID gene:P42701-1
- Protein synonyms:CD212|IL12RB|IL-12 R beta 1|IL12RB1|IL-12RB1|IL12R
- Protein/peptide name:IL-12 R beta 1
- Purezza:>90% as determined by SDS-PAGE.
- Peso molecolare:59,0 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Temperatura di spedizione:RT