ContactUsLinkComponent
Human recombinant IFN-alpha 1 (from HEK293 cells)
Human recombinant IFN-alpha 1 (from HEK293 cells)
Supplier:  ACRO Biosystems
Certificates
Human recombinant IFN-alpha 1 (from HEK293 cells)
Supplier:  ACRO Biosystems
Specifications
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    HEK293 cells
  • Specie:
    Human
  • Sequenza tag:
    Fc Tag
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
  • ID gene:
    P01562-1
  • Protein synonyms:
    LeIF D|IFNA1|IFN-alpha-1|IFN-alpha 1|IFNalpha 1
  • Protein/peptide name:
    IFN-alpha 1
  • Peso molecolare:
    45,8 kDa
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    Please contact us for detailed information.
  • Temperatura di spedizione:
    RT