ContactUsLinkComponent
Human recombinant GUCY2C (from HEK293 cells), biotin
Human recombinant GUCY2C (from HEK293 cells), biotin
Nome del fornitore:  ACRO Biosystems
Certificati
Human recombinant GUCY2C (from HEK293 cells), biotin
Nome del fornitore:  ACRO Biosystems
Specifiche
  • Coniugazione:
    Biotina
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    HEK293 cells
  • Specie:
    Human
  • Sequenza tag:
    His, Avitag™
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
  • ID gene:
    P25092-1
  • Protein synonyms:
    GUCY2C|hSTAR|STA receptor|GC-C|STAR|GUC2C
  • Protein/peptide name:
    GUCY2C
  • Purezza:
    >95% as determined by SDS-PAGE.
  • Peso molecolare:
    49,6 kDa
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4.
  • Temperatura di spedizione:
    RT