Human recombinant CD7 (from HEK293 cells), FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Nome del fornitore: ACROBIOSYSTEMS
Certificati
Informazioni su questo articolo
Specifiche
- Coniugazione:FITC (Fluoresceina Isotiocionato)
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Human
- Sequenza tag:Llama IgG2b Fc Tag
- Condizioni di conservazione:–20 °C, avoid light
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- ID gene:P09564-1
- Protein synonyms:LEU-9|TP41|CD7|Tp40|GP40
- Protein/peptide name:CD7
- Purezza:>90% as determined by SDS-PAGE.
- Peso molecolare:44,3 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Temperatura di spedizione:RT