ContactUsLinkComponent
Human recombinant CD39 (from HEK293 cells)
Human recombinant CD39 (from HEK293 cells)
Nome del fornitore:  ACRO Biosystems
Certificati
Human recombinant CD39 (from HEK293 cells)
Nome del fornitore:  ACRO Biosystems
Specifiche
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    HEK293 cells
  • Specie:
    Human
  • Sequenza tag:
    Mouse IgG2a Fc Tag
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Less than 0,1 EU per μg by the LAL method.
  • ID gene:
    P49961-1
  • Protein synonyms:
    CD39|Ecto-ATPDase 1|Ecto-ATPase 1|ENTPD1|Entpd1|NTPDase 1
  • Protein/peptide name:
    CD39
  • Purezza:
    >95% as determined by SDS-PAGE.
  • Peso molecolare:
    77,3 kDa
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in 20 mM Tris, 500 mM Argnine, 150 mM NaCl, pH 7,5. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
  • Temperatura di spedizione:
    RT