Cynomolgus monkey recombinant TIM-3 (from HEK293 cells)
Nome del fornitore: ACRO Biosystems
Certificati
Informazioni su questo articolo
Specifiche
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Cynomolgus monkey
- Sequenza tag:His Tag
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- Attività biologica:Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilised Cynomolgus TIM-3, His Tag (Cat. No. TI3-C52H4) at 1 μg/ml (100 μl/well) can bind Anti-TIM-3 MAb with a linear range of 0,8 - 6 ng/ml (QC tested).
- Protein synonyms:TIMD3|FLJ14428|KIM3|TIM3|HAVCR2
- Protein/peptide name:TIM-3
- Purezza:>90% as determined by SDS-PAGE.
- Peso molecolare:21,6 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Temperatura di spedizione:RT