ContactUsLinkComponent
Cynomolgus monkey recombinant Siglec-10 (from HEK293 cells)
Cynomolgus monkey recombinant Siglec-10 (from HEK293 cells)
Nome del fornitore:  ACROBIOSYSTEMS
Certificati
Cynomolgus monkey recombinant Siglec-10 (from HEK293 cells)
Nome del fornitore:  ACROBIOSYSTEMS
Specifiche
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    HEK293 cells
  • Specie:
    Cynomolgus monkey
  • Sequenza tag:
    His Tag
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
  • ID gene:
    A0A2K5WBX8-1
  • Protein synonyms:
    Siglec10|PRO940|SIGLEC10|SLG2|MGC126774
  • Protein/peptide name:
    Siglec-10
  • Purezza:
    >95% as determined by SDS-PAGE.
  • Peso molecolare:
    60,2 kDa
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in 25 mM MES, 150 mM NaCl, pH 5,5. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
  • Temperatura di spedizione:
    RT