Cynomolgus monkey recombinant IL-31 (from HEK293 cells)
Supplier: ACROBIOSYSTEMS
Certificates
About this item
Specifications
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Cynomolgus monkey
- Sequenza tag:His Tag
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- ID gene:G7PJ78-1
- Protein synonyms:IL-31|IL31|Interleukin-31
- Protein/peptide name:IL-31
- Purezza:>90% as determined by SDS-PAGE.
- Peso molecolare:17,3 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Temperatura di spedizione:RT