MERS recombinant nucleocapsid protein (from HEK293 cells)
Nome del fornitore: ACRO Biosystems
Certificati
Informazioni su questo articolo
MERS Nucleocapsid protein, His Tag, ACROBiosystems
Specifiche
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:MERS
- Sequenza tag:His Tag
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method
- ID gene:K0BVN3-1
- Protein synonyms:NP|Nucleocapsid protein|Protein N|COVID-19
- Protein/peptide name:Nucleocapsid protein
- Purezza:>90% as determined by SDS-PAGE
- Peso molecolare:46,7 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4 . Normally Trehalose is added as protectant before lyophilisation
- Temperatura di spedizione:RT