ContactUsLinkComponent
Human recombinant uPAR (from HEK293 cells), biotin
Human recombinant uPAR (from HEK293 cells), biotin
Nome del fornitore:  ACRO Biosystems
Certificati
Human recombinant uPAR (from HEK293 cells), biotin
Nome del fornitore:  ACRO Biosystems
Specifiche
  • Coniugazione:
    Biotina
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    HEK293 cells
  • Specie:
    Human
  • Sequenza tag:
    His, Avitag™
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Less than 1,0 EU per μg by the LAL method
  • ID gene:
    Q03405-1
  • Protein synonyms:
    PLAUR|uPAR|MO3|CD87
  • Protein/peptide name:
    uPAR
  • Purezza:
    >95% as determined by SDS-PAGE
  • Peso molecolare:
    35,0 kDa
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation
  • Temperatura di spedizione:
    RT