ContactUsLinkComponent
Human recombinant CBLB (from E. coli), Acro Biosystems
Human recombinant CBLB (from E. coli), Acro Biosystems
Nome del fornitore:  ACROBIOSYSTEMS
Certificati
Human recombinant CBLB (from E. coli), Acro Biosystems
Nome del fornitore:  ACROBIOSYSTEMS
Specifiche
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Sequenza tag:
    His Tag
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
  • ID gene:
    Q13191-1
  • Protein synonyms:
    RNF56|CBLB|CBL-B
  • Protein/peptide name:
    CBLB
  • Purezza:
    >95% as determined by SDS-PAGE.
  • Peso molecolare:
    47,0 kDa
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in 40 mM HEPES, 120 mM NaCl, pH 7,5. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
  • Temperatura di spedizione:
    RT