Human recombinant IL-1 Rrp2 (from HEK293)
Nome del fornitore: ACROBIOSYSTEMS
Certificati
Informazioni su questo articolo
Specifiche
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Human
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- Attività biologica:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH 7,5. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation. Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilised Recombinant Human IL-36Ra / IL-1F5 at 2 μg/ml (100 μl/well) can bind Human IL-1 Rrp2, Fc Tag (Cat. No. ACRBIL2-H5254) with a linear range of 0,156 - 5 μg/ml (QC tested).
- ID gene:Q9HB29-1
- Senza corriere:Y
- Protease-free:Y
- Senza animali:Y
- Protein synonyms:IL1RL2|IL-1RL2|IL-36R|IL-1Rrp2|IL1Rrp2|IL-1 R6|IL1RRP2|IL-1 Rrp2
- Protein/peptide name:IL-1 Rrp2
- Purezza:>95%
- Peso molecolare:62,4 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH 7,5. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Esente da nucleasi:Y
- Temperatura di spedizione:Powder,RT