ContactUsLinkComponent
Human recombinant Galectin-4 (from HEK293), Acro Biosystems
Human recombinant Galectin-4 (from HEK293), Acro Biosystems
Nome del fornitore:  ACROBIOSYSTEMS
Certificati
Human recombinant Galectin-4 (from HEK293), Acro Biosystems
Nome del fornitore:  ACROBIOSYSTEMS
Specifiche
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    HEK293 cells
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
  • Attività biologica:
    Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in 50 mM HEPES, 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 2 mM TCEP, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
  • ID gene:
    P56470-1
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    Y
  • Senza animali:
    Y
  • Protein synonyms:
    Lactose-binding lectin 4|LGALS4|Gal-4|L36LBP|Antigen NY-CO-27
  • Protein/peptide name:
    Galectin-4
  • Purezza:
    >95%
  • Peso molecolare:
    38,1 kDa
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in 50 mM HEPES, 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 2 mM TCEP, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
  • Esente da nucleasi:
    Y
  • Temperatura di spedizione:
    Powder,RT