Human recombinant Flt-3 ligand (from insect cells), Acro Biosystems
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:Insect cells
- Specie:Human
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- Attività biologica:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- ID gene:P49771-1
- Senza corriere:Y
- Protease-free:Y
- Senza animali:Y
- Protein synonyms:FLT3L|FLT3LG|FL|Flt3 ligand
- Protein/peptide name:Flt-3 Ligand
- Purezza:>90%
- Peso molecolare:19,9 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Esente da nucleasi:Y
- Temperatura di spedizione:Powder,RT
Frequently Bought Together