Human recombinant CD27 (from HEK293)
Nome del fornitore: ACRO Biosystems
Certificati
Informazioni su questo articolo
Specifiche
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Human
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- Attività biologica:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation. Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilised Human CD27, His Tag (Cat. No. CD7-H522b) at 2 μg/ml (100 μl/well) can bind Biotinylated Human CD27 Ligand, Avitag,Fc Tag (Cat. No. TN7-H82F4) with a linear range of 2 - 31 ng/ml (QC tested).
- ID gene:P26842-1
- Senza corriere:Y
- Protease-free:Y
- Senza animali:Y
- Protein synonyms:Tp55|S152|T14|TNFRSF7|CD27
- Protein/peptide name:CD27
- Purezza:>90%
- Peso molecolare:21,1 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Esente da nucleasi:Y
- Temperatura di spedizione:Powder, RT