ContactUsLinkComponent
Human recombinant CD229 (from HEK293)
Human recombinant CD229 (from HEK293)
Nome del fornitore:  ACRO Biosystems
Certificati
Human recombinant CD229 (from HEK293)
Nome del fornitore:  ACRO Biosystems
Specifiche
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    HEK293 cells
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
  • Attività biologica:
    Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
  • ID gene:
    Q9HBG7-1
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    Y
  • Senza animali:
    Y
  • Protein synonyms:
    LY9|hly9|Ly-9|SLAMF3|Ly9
  • Protein/peptide name:
    CD229
  • Purezza:
    >90%
  • Peso molecolare:
    46,7 kDa
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
  • Esente da nucleasi:
    Y
  • Temperatura di spedizione:
    Powder, RT