Human recombinant CD73 (from HEK293 cells)
Nome del fornitore: ACROBIOSYSTEMS
Certificati
Informazioni su questo articolo
Human CD73 Protein, Mouse IgG2a Fc Tag (active enzyme), ACRO Biosystems
Specifiche
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Human
- Sequenza tag:Mouse IgG2a Fc Tag (active enzyme)
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 0,1 EU per μg by the LAL method.
- ID gene:P21589-1
- Protein synonyms:5'-Nucleotidase|5'-NT|NTE|NT5|NT5E|CD73
- Protein/peptide name:CD73
- Purezza:>95% as determined by SDS-PAGE.
- Peso molecolare:84,9 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:lyophilised from 0,22 μm filtered solution in 51 mM Tris, 100 mM Glycine, 150 mM NaCl, pH 7,5. Normally Trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Temperatura di spedizione:RT