ContactUsLinkComponent
Human Recombinant CCL19 (from HEK293 cells)
Human Recombinant CCL19 (from HEK293 cells)
Nome del fornitore:  ACRO Biosystems
Certificati
Human Recombinant CCL19 (from HEK293 cells)
Nome del fornitore:  ACRO Biosystems
Specifiche
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    HEK293 cells
  • Specie:
    Human
  • Sequenza tag:
    Tag Free
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
  • ID gene:
    Q99731-1
  • Protein synonyms:
    MIP-3 beta|MIP3B|CCL19|SCYA19|ELC|EBI1 ligand chemokine|MIP-3-beta
  • Protein/peptide name:
    CCL19
  • Purezza:
    >90% as determined by SDS-PAGE.
  • Peso molecolare:
    8,8 kDa
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4, Normally trehalose is added as protectant before Lyophilisation.
  • Temperatura di spedizione:
    RT