Human recombinant LILRB2 (from HEK293)
Nome del fornitore: ACROBIOSYSTEMS
Certificati
Informazioni su questo articolo
Specifiche
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Human
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- Attività biologica:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH 7,5. Normally trehalose is added as protectant before Lyophilisation.
- ID gene:Q8N423
- Senza corriere:Y
- Protease-free:Y
- Senza animali:Y
- Protein synonyms:CD85d|ILT4|LILRB2|LIR2|MIR10
- Protein/peptide name:LILRB2
- Purezza:>90%
- Peso molecolare:76,2 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH 7,5. Normally trehalose is added as protectant before Lyophilisation.
- Esente da nucleasi:Y
- Temperatura di spedizione:Powder,RT