Rhesus macaque recombinant B7-H5 (from HEK293)
Catalog # ACRBB75-H52H0100UG
Supplier: ACRO Biosystems
CAS Number:
Specifications
- Conf:100 µG
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Rhesus monkey
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- Attività biologica:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- ID gene:F7F6S6-1
- Senza corriere:Y
- Protease-free:Y
- Senza animali:Y
- Protein synonyms:B7-H5|SISP1|Gi24|VISTA
- Protein/peptide name:B7-H5
- Purezza:>95%
- Peso molecolare:19,9 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Esente da nucleasi:Y
- Temperatura di spedizione:Powder,RT
- Pk Info:100 µg