Sodio cloruro soluzione 2 M, in single-use containers, HyClone™ for bioprocessing
Nome del fornitore: HyClone products (Cytiva)
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:7647-14-5
:
Formula:NaCl
Numero MDL:MFCD00003477
:58.44 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
Risultati dei test sulle specifiche
- Storage:Room Temperature as defined by regional Pharmacopeia (15-30°C in US; 15-25°C in EU)
- Endotoxin Concentration:≤ 1 EU/mL
- Certifications/Compliance:Manufactured in a ISO9001 and ISO13485 certified facility
- Shelf life:12 Months
- For use with:Chromatography resins, IC systems, ÄKTA hardware systems
- Appearance:Clear, colorless solution
- Sterility:No Growth
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together