Avantor® ACE®, HPLC/UHPLC Columns, HTP-MS Cartridge Columns
Supplier: Avantor
Certificates
About this item
Avantor® ACE® HTP-MS columns are designed for high throughput LC-MS applications. Ideal for laboratories screening multiple samples by LC-MS. Retains hydrophobic and slightly polar analytes.
- Short cartridge columns designed for fast run times
- LC-MS compatible with low bleed
- Easy LC-MS connection
- Multi-packs available
- Each cartridge individually tested
Applicable for applications where some retention is required to remove matrix components and achieve rapid separations.
Specifications
- Catalog No:
- ACE-HTPX-0102
- ACE-HTP5-0102
- ACE-HTP3-0102
- ACE-HTP-SK1
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Carico di carbonio:
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- Con endcapping:
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Pressione max.:
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- Range di pH:
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- Area superficiale:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- Codice USP:
- L1
- L1
- L1
- L1
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)