Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Fluorobutane
2-Fluorobutane
Infiammabile
Gas compresso
Irritante
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
2-Fluorobutane
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
4 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:359-01-3
  • Formula:C₄H₉F
  • Numero MDL:MFCD02258657
  • Molecular Weight:76.113 g/mol
  • Punto di ebollizione:25 °C
  • Punto di fusione:–121 °C
  • Densità:0,77 g/cm³ (25 °C)
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • UN:1993
  • ADR:3,I
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 g
    1 * 250 g - SFr. 4’270.00
    SFr. 4’270.00
    1 * 250 g
       SFr. 4’270.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 2’240.00
    SFr. 2’240.00
    1 * 100 g
       SFr. 2’240.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 411.00
    SFr. 411.00
    1 * 5 g
       SFr. 411.00
  • Bottle
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 816.00
    SFr. 816.00
    1 * 25 g
       SFr. 816.00