Orders LinkContactUsLinkComponent
2,3-Dimethylindoline 95%
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
2,3-Dimethylindoline 95%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
2,3-Dimethylindoline 95%
3 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:22120-50-9
  • Formula:C₁₀H₁₃N
  • Numero MDL:MFCD00005707
  • Molecular Weight:147.217 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 2’380.00
    SFr. 2’380.00
    1 * 25 g
       SFr. 2’380.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 511.00
    SFr. 511.00
    1 * 5 g
       SFr. 511.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 104.00
    SFr. 104.00
    1 * 1 g
       SFr. 104.00