Orders LinkContactUsLinkComponent
(+)-Bis(pinanediolato)diboron
(+)-Bis(pinanediolato)diboron
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
(+)-Bis(pinanediolato)diboron
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
(+)-Bis(pinanediolato)diboron
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  (+)-Bis(pinanediolato)diborane, (3aS,3'aS,4S,4'S,6S,6'S,7aR,7'aR)-(+)-Dodecahydro-3a,3'a,5,5,5',5'-hexamethyl-2,2'-bi-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborole, (3aS,3'aS,4S,4'S,6S,6'S,7aR,7'aR)-Dodecahydro-3a,3'a,5,5,5',5'-hexamethyl-2,2'-bi-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborole
  • Numero CAS:230299-05-5
  • Formula:C₂₀H₃₂B₂O₄
  • Numero MDL:MFCD27664803
  • Molecular Weight:358.088 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 g
    1 * 10 g - SFr. 177.00
    SFr. 177.00
    1 * 10 g
       SFr. 177.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 416.00
    SFr. 416.00
    1 * 25 g
       SFr. 416.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 58.90
    SFr. 58.90
    1 * 1 g
       SFr. 58.90
  • Bottle
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 101.00
    SFr. 101.00
    1 * 5 g
       SFr. 101.00