Orders LinkContactUsLinkComponent
Cochlioquinone A
Cochlioquinone A
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Cochlioquinone A
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
Cochlioquinone A
2 varianti
Product Details & Documents
From microbial source. Purity: (c.70%)
Sinonimi:  Luteoleersin
  • Numero CAS:32450-25-2
  • Formula:C₃₀H₄₄O₈
  • Numero MDL:MFCD08062299
  • Molecular Weight:532.666 g/mol
  • temperatura di conservazione:Congelamento
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    1 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 mg
    1 * 1 mg - SFr. 208.00
    SFr. 208.00
    1 * 1 mg
       SFr. 208.00
  • Bottle
    5 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - SFr. 849.00
    SFr. 849.00
    1 * 5 mg
       SFr. 849.00