VWR®, D.F.B (Decalcifying solution - H.K. Kristenson) Histological grade
Codice catalogo 352432C
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Sacchetto in plastica
- Conf:5 L
- Descrizione:D.F.B. (soluzione decalcificante - H K Kristensons)
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Decalcifier according to Kristenson.
- pH (25°C) 2.20 --> 2.70