ContactUsLinkComponent
1,2,3,3-Tetramethyl-3H-indolium iodide ≥98%, Sigma-Aldrich®
  328979-25G
 :  
undefined
1,2,3,3-Tetramethyl-3H-indolium iodide ≥98%, Sigma-Aldrich®
  328979-25G
 :  
  • Conf:
    25 g
  • Seq:
    3308
 :
 :301.17 g/mol
 :258 °C (dec., lit.)
 :GHS07
 :Ambiente
 :5418-63-3
 :C₁₂H₁₆IN
 :MFCD00013333