ContactUsLinkComponent
1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulphonate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Irritante
1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulphonate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Codice catalogo 514888-10G
Nome del fornitore:  SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Numero CAS:  
undefined
Irritante
1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulphonate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Codice catalogo 514888-10G
Nome del fornitore:  SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    10 g
  • Seq:
    3236
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :279.35 g/mol
 :GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:78105-28-9
Formula:C₁₄H₁₇NO₃S
Numero MDL:MFCD00137110