Tetrossido di osmio soluzione, Sigma-Aldrich®
Codice catalogo 75633-2ML
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:2 mL
- Seq:2145
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:254.23 g/mol
Densità:1,0 g/mL (20 °C)
temperatura di conservazione:Refrigerata
ADR:6.1,II
:GHS06
:GHS08
:GHS05
Numero CAS:20816-12-0
Formula:O₄Os
Numero MDL:MFCD00011150