ContactUsLinkComponent
Collodio 2% in amyl acetate per microscopia, Sigma-Aldrich®
Collodio 2% in amyl acetate per microscopia, Sigma-Aldrich®
  09817-100ML
 :  
Collodio 2% in amyl acetate per microscopia, Sigma-Aldrich®
  09817-100ML
 :  
  • Conf:
    100 mL
  • Seq:
    2440
 :
 :3,I
 :GHS02
 :9004-70-0
 :MFCD00081525