3,4,5,6-Tetrabromophenolsulphonephthalein 95% (dye content), Sigma-Aldrich®
Codice catalogo 227358-5G
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:5 g
- Seq:3173
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:669.96 g/mol
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:77172-72-6
Formula:C₁₉HBr₄O₅S
Numero MDL:MFCD00009744