Fast Blue BB base 15 mg/ml in hydrochloric acid 4M stabilizzato, Sigma-Aldrich®
Codice catalogo 917-10ML
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:10 mL
- Seq:2275
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:300.36 g/mol
ADR:8,II
:GHS08
:GHS05
:GHS07
temperatura di conservazione:Refrigerata
:1
Numero CAS:120-00-3
Formula:C₁₇H₂₀N₂O₃
Numero MDL:MFCD00009091