Differentiation solution, Sigma-Aldrich®
Differentiation Solution, Poly bottle, 1 L
Codice catalogo A3179-1L
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Differentiation solution, Sigma-Aldrich®
Codice catalogo A3179-1L
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Acid Alcohol. Acidified alcohol solution for the differentiation of regressive hematoxylin stains.
- Suitable for Histology
- Suitable for Hematology
Documents
Merck The Color of Tissue Diagnostics
Letteratura sul prodotto
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Poly bottle
- Conf:1 L
- Descrizione:Differentiation Solution
- Cat. No.:A3179-1L
- M-Clarity quality level:MQ200
- N. MDL:MFCD00243254