Acido citrico monoidrato per HPLC
Codice catalogo ACRO464541000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 g
- Seq:3401
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- UV:(1M in water)
- Titration with NaOH:≤99.75 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:210.14 g/mol
Punto di fusione:135…152 °C
Punto di infiammabilità:174 °C
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:5949-29-1
Formula:C₆H₈O₇.H₂O
Numero MDL:MFCD00149972