Cloroformio-D1 99.8 atom % D + 0.1 v/v% TMS stabilizzato per spettroscopia NMR
ACRO464430250
:
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:25 mL
- Seq:2315
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.02 %
- D-Enrichment:≥99.75 %
- TMS:0.09 to 0.11 v/v %
:
:120.38 g/mol
:60 °C (760 mmHg)
:–64 °C
:Ambiente
:6.1,III
:Stabilised with silver
:1888
:GHS06
:GHS08
:865-49-6
:CDCl₃
:MFCD00000827