Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets, SlimLine™
Buckets, SlimLine™
Anbieter:   MICRONOVA
Buckets, SlimLine™
Anbieter:  MICRONOVA
Zertifikate
Buckets, SlimLine™
9 Varianten
Product Details & Documents
Rectangular, 22 L buckets with a 482,6 mm interior width are an ideal choice for use with a variety of flat head mops and string mops in controlled environments. Available with or without heavy-duty 76,2 mm castors.
  • 6 gallon capacity
  • Volume graduations with gallon and litre marks
  • Colour coded with a choice of red, yellow, blue, green and grey
  • B-7: Use as replacement buckets for SlimLine™ and Slim T™ series carts
  • B-7AC: Use as replacements in BucketBinder™ multi-bucket systems
  • Autoclavable
Micronova Slim T™ polypropylene buckets are designed for stand-alone use or as replacements for SlimLine™ or Slim T™ series carts. They also work well with BucketLiners™ and the range of W-9 series wringers. Buckets with castors, use as a single bucket system, or as replacements in BucketBinder™ multi-bucket systems.
Accessories information: The BucketLiner™, with a unique LDPE/Nylon laminate, is an ideal impermeable barrier material for lining totes to transport product parts, raw materials or to line buckets containing disinfectants or other cleaning solutions.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Descrizione
    Colore
    Capacità
    Dimensioni
    Altezza
    Verfügbarkeit
    Preis
  • PP bucket
    blu
    22 L
    240×490 mm
    240 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 175.00
    SFr. 175.00
    1 * 1 ST
       SFr. 175.00
  • PP bucket
    verde
    22 L
    240×490 mm
    240 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 175.00
    SFr. 175.00
    1 * 1 ST
       SFr. 175.00
  • PP bucket with casters
    verde
    22 L
    240×490 mm
    240 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 384.00
    SFr. 384.00
    1 * 1 ST
       SFr. 384.00
  • PP bucket
    rosso
    22 L
    240×490 mm
    240 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 175.00
    SFr. 175.00
    1 * 1 ST
       SFr. 175.00
  • PP bucket with casters
    rosso
    22 L
    240×490 mm
    240 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 384.00
    SFr. 384.00
    1 * 1 ST
       SFr. 384.00
  • PP bucket with casters
    rosso
    22 L
    240×490 mm
    240 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 384.00
    SFr. 384.00
    1 * 1 ST
       SFr. 384.00
  • PP bucket
    giallo
    22 L
    240×490 mm
    240 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 175.00
    SFr. 175.00
    1 * 1 ST
       SFr. 175.00
  • PP bucket with casters
    giallo
    22 L
    240×490 mm
    240 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 384.00
    SFr. 384.00
    1 * 1 ST
       SFr. 384.00
  • PP bucket with casters
    giallo
    22 L
    240×490 mm
    240 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 384.00
    SFr. 384.00
    1 * 1 ST
       SFr. 384.00
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 141-0091
    Clear bucket liners, LDPE/Nyclon, gamma irradiated, for B-7 bucket series (for controlled environments, uses include transport of product and waste disposal): 787,4 × 482,6 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 24 ST - SFr. 376.00