Poly CSXB-35, J.T. Baker® BAKERBOND® XWP 500
7572-01
: Avantor
:
- Dimensioni particelle:35 µm
- Conf:50 mL
- Dimensioni pori:500 Å
- Descrizione:Poly CSxB (hydrophilic polymer-CSX), weak anion exchanger media
- Seq:08
- pH di esercizio:2-14
Polimero CSX idrofilico.
- Conservare tra 2 e 15 °C