Molybdenum test strips, Dosatest
Codice catalogo 85706.601
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Metodo chimico:Dithiol
- Conf:100
- Descrizione:Molybdenum test strips
- Test per kit:100
- Range di misura:0 • 5 • 20 • 50 • 100 • 250 mg/L Mo⁶⁺
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Semi-quantitative test strips for the determination of molybdenum.
- Ideal for rapid and easy analysis of molybdenum directly on-site
- No maintenance or calibration is required
Colour change: White to green.
Delivery: Delivered as 100 test strips in a tube, additional regaents, instruction leaflet in a box