Phosphate test strips, Dosatest
Phosphate test strips, 0 • 3 • 10 • 25 • 50 • 100 mg/L PO₄³, Phosphomolybdenum blue, 100, 100
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Phosphate test strips, Dosatest
Codice catalogo 85704.601
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Semi-quantitative test strips for the determination of phosphate.
- Ideal for rapid and easy analysis of phosphate directly on-site
- No maintenance or calibration is required
Colour change: White to blue-green
Lieferinformationen: Delivered as 100 test strips in a tube with instruction leaflet.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSDS_IT_CH_VWRC85704 SDS_IT_CH_VWRC85704.pdf sds_VWRC85704
Scheda di sicurezza
Spec VWRC85704.601.pdf
Specifiche del prodotto
VWR Indicator Papers and Strips.pdf
Letteratura sul prodotto
Specifiche
Specifiche
- Metodo chimico:Phosphomolybdenum blue
- Conf:100
- Descrizione:Phosphate test strips
- Test per kit:100
- Range di misura:0 • 3 • 10 • 25 • 50 • 100 mg/L PO₄³