ContactUsLinkComponent
VWR®, Pompa peristaltica, di alimentazione
VWR®, Pompa peristaltica, di alimentazione
Nome del fornitore:  VWR Collection
Certificati
undefined
VWR®, Pompa peristaltica, di alimentazione
Nome del fornitore:  VWR Collection
Specifiche
  • Catalog No:
  • 181-0590
  • 181-0592
  • 181-0591
  • 181-0593
  • Modello:
  • PFP 5116
  • PFP 5408
  • PFP 5124
  • PFP 5808
  • Canali:
  • 1
  • 4
  • 1
  • 8
  • Reversibile:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Portata di flusso min.:
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • Portata di flusso max.:
  • 1,415 ml/min
  • 53 ml/min
  • 4,200 ml/min
  • 53 ml/min
  • Intervallo di velocità:
  • 0 - 400 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 400 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • Protezione IP:
  • IP 31
  • IP 31
  • IP 31
  • IP 31
  • L×P×A:
  • 161×315×240 mm
  • 161×335×240 mm
  • 161/320/240 mm
  • 161×380×240 mm
  • Peso:
  • 4,1 kg
  • 4,7 kg
  • 4,7 kg
  • 5,4 kg
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together