Dimetilsolfossido ≥99.5% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:67-68-5
:
Formula:(CH₃)₂SO
Numero MDL:MFCD00002089
:78.14 g/mol
IndexMerck:13,03285
Punto di ebollizione:189 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:18,5 °C
Densità:1,101 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:87 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-664-3
REACH:01-2119431362-50
Specifiche
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (by GC):min. 99,5 %
- Water (KF):max. 0,05 %
- Acidity:max. 0,0005 meq/g
- Residue on Evaporation:max. 0,001 %
- 280 nm:min. 60 %
- 300 nm:min. 75 %
- 320 nm:min. 90 %
- 330 nm:min. 95 %
- 360 nm:min. 98 %
- 365 nm:max. 2 ppb
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni correlate
Certificati
Cerca per numero di lottosds_VWRC85922
Scheda di sicurezza
spec_VWRC85922.290 spec_VWRC85922.290 spec_VWRC85922.320 spec_VWRC85922.320
Specifiche del prodotto
VWR® HiperSolv® Chromanorm® HPLC Reagents
Letteratura sul prodotto
Frequently Bought Together